Learn More
1-(3-Aminopropil)imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432217 50 g 50 g
11442217 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14169.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5036-48-6 | C6H11N3 | 125.18 g/mol
1-(3-Aminopropyl)imidazole is used in the synthesis of pH-sensitive polyaspartamide derivatives. It is also used in the preparation of pH-sensitive amphiphilic polymers with different degrees of octaceylamine (C18) substitution by graft reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(3-aminopropil)imidazol se utiliza en la síntesis de derivados de poliaspartamida sensibles al pH. También se utiliza en la preparación de polímeros anfifílicos sensibles al pH con diferentes grados de sustitución de la octaceilamina (C18) por reacción a injerto.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire. Sensible al aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Incompatible con aire y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5036-48-6
Fórmula molecular C6H11N3
Peso molecular (g/mol) 125.18
Número MDL MFCD00009819
Clave InChI KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine
PubChem CID 78736
SMILES NCCCN1C=CN=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Punto de fusión -68°C
Densidad 1.062
pH 11.3
Punto de ebullición 296°C
Temperatura de inflamación 154°C (309°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.519
Cantidad 50 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Nombre IUPAC 3-imidazol-1-ilpropan-1-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.18
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Imidazole-1-propanamine
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.