Learn More
1-(3-Aminofenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372546 25 g 25 g
11382546 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06513.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2454-37-7 | C8H11NO | 137.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2454-37-7
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00007798
Clave InChI QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl
PubChem CID 222461
Nombre IUPAC 1-(3-aminofenil)etanol
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Aminophenyl)ethanol
Punto de fusión 66°C to 69°C
Punto de ebullición 217°C
Temperatura de inflamación 157°C (314°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2802415
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%