Learn More
1-[(3-Amino-4-quinolinil)amino]-2-metil-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(3-Amino-4-quinolinyl)amino]-2-methyl-2-propanol |
| CAS | 129655-59-0 |
| Fórmula molecular | C13H17N3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-[(3-Aminoquinolin-4-yl)amino]-2-methylpropan-2-ol, 3-Amino-4-(2-hydroxy-2-methylpropylamino)quinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N3O/c1-13(2,17)8-16-12-9-5-3-4-6-11(9)15-7-10(12)14/h3-7,17H,8,14H2,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)(O)CNc1c(N)cnc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-[(3-aminoquinolin-4-il)amino]-2-metilpropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 231.29 |