Learn More
1-(3-Alilo-4-hidroxifenil)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10510942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10510942 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10344532 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10510942 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM05715DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1132-05-4
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.215
Número MDL MFCD00068015
Clave InChI XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 259653
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxi-3-prop-2-enilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Allyl-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3'-allyl-4'-hydroxyacetophenone, acetophenone, 3'-allyl-4'-hydroxy, 1-3-allyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-3-allyl-4-hydroxyphenyl ethanone, ethanone, 1-4-hydroxy-3-2-propenyl phenyl, 1-4-hydroxy-3-prop-2-en-1-yl phenyl ethanone, ethanone,1-4-hydroxy-3-2-propen-1-yl phenyl, ethanone, 1-4-hydroxy-3-2-propen-1-yl phenyl, zlchem 1234
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.21
Porcentaje de pureza 95%