Learn More
1,3-Adamantanediol, TRC
Código de producto. 30135262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135262 25 g 25 g
30132963 10 g 10 g
30010007 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA20808025G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5001-18-3
Fórmula molecular C10H16O2
Peso molecular (g/mol) 168.23
Sinónimo 1,3-Adamantandiol, 1,3-Dihydroxyadamantane;
Nombre IUPAC Adamanano-1,3-diol
SMILES O[C@@]1(C[C@]2(O)C3)C[C@H](C2)C[C@H]3C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Adamantanediol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.115