Learn More
1-(3-Acetil-2-hidroxi-5-metil-fenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Acetyl-2-hydroxy-5-methyl-phenyl)ethanone |
| CAS | 55108-28-6 |
| Fórmula molecular | C11 H12 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,1'-(2-Hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene)diethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O3/c1-6-4-9(7(2)12)11(14)10(5-6)8(3)13/h4-5,14H,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(C)cc(C(=O)C)c1O |
| Nombre IUPAC | 1-(3-acetil-2-hidroxi-5-metilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.211 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.079 |