Learn More
Ácido 1,3-acetonadicarboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10733371 100 g Frasco de vidrio 100 g
10118133 500 g Frasco de vidrio 500 g
15139213 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10733371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173151000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 542-05-2 | C5H6O5 | 146.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-05-2
Fórmula molecular C5H6O5
Peso molecular (g/mol) 146.1
Número MDL MFCD00002711
Clave InChI OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-acetonedicarboxylic acid, 3-oxoglutaric acid, acetonedicarboxylic acid, pentanedioic acid, 3-oxo, acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-ketoglutaric acid, unii-ih7p7wo21p, 1,3-acetonedicarboxylic acid; 3-ketoglutaric acid, ih7p7wo21p, acetondicarbonsaure
PubChem CID 68328
Nombre IUPAC ácido 3-oxopentanodioico
SMILES C(C(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Acetonedicarboxylic acid
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 133°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2COCH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 03,789
Fieser 11,2
Índice Merck 15,67
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ethyl acetate and ether,insoluble in benzene,chloroform,ligroin,decomposes in hot water,acids,alkalies to co2 an,d acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Acetonedicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.