Learn More
1,3,9-trimetil-3,9-dihidro-1H-purina-2,6-diona (isocafeína), Mikromol™
Código de producto. 17943496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17943496 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17943496 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0494.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3,9-trimetil-3,9-dihidro-1H-purina-2,6-diona (isocafeína)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine)
CAS 519-32-4
Nombres de analitos o componentes 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Caffeine Imp. C (EP), 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Isocaffeine, Caffeine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
SMILES CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O
Nombre IUPAC 1,3,9-trimetilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 194.19
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0804 g/mol