Learn More
1,3,7-Ácido Trimetilúrico-D3, TRC
Código de producto. 30453983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453983 10 mg 10 miligramos
30450373 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30453983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79800010MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188297-95-2
Fórmula molecular C8 2H3 H7 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 213.21
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-7-(trideuteriometil)-9H-purina-2,6,8-triona
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,7-Trimethyluric Acid-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N4O3/c1-10-4-5(9-7(10)14)11(2)8(15)12(3)6(4)13/h1-3H3,(H,9,14)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0941