Learn More
1,3,7-tricloronaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,7-Trichloronaphthalene |
| CAS | 55720-37-1 |
| Fórmula molecular | C10 H5 Cl3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | PCN 21 (1,3,7-Trichloronaphthalene) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5Cl3/c11-7-2-1-6-3-8(12)5-10(13)9(6)4-7/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc2cc(Cl)cc(Cl)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3,7-tricloronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 231.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9457 |