Learn More
1,3,6-tricloropireno (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,6-Trichloropyrene |
| CAS | 33070-25-6 |
| Fórmula molecular | C16H7Cl3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H7Cl3/c17-12-6-2-8-1-3-10-13(18)7-14(19)11-5-4-9(12)15(8)16(10)11/h1-7H |
| SMILES | Clc1ccc2ccc3c(Cl)cc(Cl)c4ccc1c2c34 |
| Nombre IUPAC | 1,3,6-tricloropireno |
| Peso molecular (g/mol) | 305.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.9613 |