Learn More
1,3,6-Tribromo-9H-carbazol, TRC
Código de producto. 30456592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456592 50 mg -
30455817 5 mg -
30455980 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79827550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55119-10-3
Fórmula molecular C12H6Br3N
Peso molecular (g/mol) 403.89
Sinónimo 1,3,6-Tribromocarbazole, NSC 121207
Nombre IUPAC 1,3,6-tribromo-9H-carbazol
SMILES Brc1ccc2[nH]c3c(Br)cc(Br)cc3c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,6-Tribromo-9H-carbazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6Br3N/c13-6-1-2-11-8(3-6)9-4-7(14)5-10(15)12(9)16-11/h1-5,16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.805