Learn More
Ácido 1,3,6-naftalenotrisulfónico, hidrato de sal sódica, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10648001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10648001 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10084053 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10648001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269010010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19437-42-4 | Molecular Formula: C10H5Na3O9S3 | Molecular Weight: 434.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19437-42-4
Fórmula molecular C10H5Na3O9S3
Peso molecular (g/mol) 434.29
Número MDL MFCD00149263 MFCD00003989
Clave InChI NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
PubChem CID 73555608
Nombre IUPAC sodio; 5,7-disulfonaftaleno-2-sulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate
Color Beige o blanco a amarillo
Pérdida por secado 8% max.
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 kg
Beilstein 11,229
Información de solubilidad Solubility in water: 600g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.36
Porcentaje de pureza ≥90% (by difference)
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.