Learn More
1-(3,6-Dibromo-9H-carbazol-9-il)-3-(dimetilamino)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10582622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582622 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10324322 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582622 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12241DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 253449-04-6
Fórmula molecular C17H18Br2N2O
Peso molecular (g/mol) 426.15
Número MDL MFCD00218393
Clave InChI XUBJEDZHBUPBKL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo wiskostatin, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, 1-3,6-dibromocarbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, maybridge1_002006, 1-3,6-dibromo-9-carbazolyl-3-dimethylamino-2-propanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino, 1-3,6-dibromo-carbazol-9-yl-3-dimethylamino-propan-2-ol, 3,6-dibromo-?-dimethylamino methyl-9h-cabazole-9-ethanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2ol, 1-3,6-bis bromanyl carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol
PubChem CID 2775510
ChEBI CHEBI:78012
SMILES CN(C)CC(O)CN1C2=C(C=C(Br)C=C2)C2=C1C=CC(Br)=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3, 6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 1-(3,6-dibromocarbazol-9-il)-3-(dimetilamino)propan-2-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.15
Porcentaje de pureza 97%