Learn More
1-(3,6-Dibromo-9H-carbazol-9-il)-3-(dimetilamino)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10324322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10324322 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10582622 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10324322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12241CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 253449-04-6
Fórmula molecular C17H18Br2N2O
Peso molecular (g/mol) 426.15
Número MDL MFCD00218393
Clave InChI XUBJEDZHBUPBKL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo wiskostatin, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, 1-3,6-dibromocarbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, maybridge1_002006, 1-3,6-dibromo-9-carbazolyl-3-dimethylamino-2-propanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino, 1-3,6-dibromo-carbazol-9-yl-3-dimethylamino-propan-2-ol, 3,6-dibromo-?-dimethylamino methyl-9h-cabazole-9-ethanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2ol, 1-3,6-bis bromanyl carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol
PubChem CID 2775510
ChEBI CHEBI:78012
SMILES CN(C)CC(O)CN1C2=C(C=C(Br)C=C2)C2=C1C=CC(Br)=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3, 6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 1-(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-il)-3-(dimetilamino)propan-2-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.15
Porcentaje de pureza 97%