Learn More
1,3,6,8-Tetraclorobenzo-p-dioxina (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin |
| CAS | 33423-92-6 |
| Fórmula molecular | C12 H4 Cl4 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dibenzo[b,e][1,4]dioxin','1,3,6,8-tetrachloro-, Dibenzo-p-dioxin','1,3,6,8-tetrachloro- (8CI), 1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,3,6,8-TeCDD, 1,3,6,8-Tetrachlorobenzo-p-dioxin, 1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin, 1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo[1,4]dioxin, 1,3,6,8-Tetrachlorodibenzodioxin, PCDD 42 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H4Cl4O2/c13-5-1-7(15)11-9(3-5)18-12-8(16)2-6(14)4-10(12)17-11/h1-4H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)c2Oc3cc(Cl)cc(Cl)c3Oc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3,6,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina |
| Peso molecular (g/mol) | 321.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.8965 |