Learn More
1,3,6,8-tetracloro-2,7-dinitro-dibenzo[1,4]dioxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,6,8-Tetrachloro-2,7-dinitro-dibenzo[1,4]dioxin |
| CAS | 89422-73-1 |
| Fórmula molecular | C12H2Cl4N2O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,3,6,8-Tetrachloro-2,7-dinitrodibenzo[b,e][1,4]dioxin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H2Cl4N2O6/c13-3-1-5-11(7(15)9(3)17(19)20)24-6-2-4(14)10(18(21)22)8(16)12(6)23-5/h1-2H |
| SMILES | ClC1=CC2=C(C(Cl)=C1[N+]([O-])=O)OC3=CC(Cl)=C([N+]([O-])=O)C(Cl)=C3O2 |
| Nombre IUPAC | 1,3,6,8-tetracloro-2,7-dinitrodibenzo[b,e][1,4]dioxina |
| Peso molecular (g/mol) | 411.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.87 |