Learn More
1,3,6,8-tetrabromopireno, TRC
Código de producto. 30421693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421693 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30421693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29118510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,6,8-Tetrabromopyrene
CAS 128-63-2
Fórmula molecular C16H6Br4
Cantidad 10 g
Sinónimo Pyrene','1,3,6,8-tetrabromo- (6CI','8CI','9CI','ACI), 1,3,6,8-Tetrabromopyrene (ACI), Pyrene','1,3,6,8-tetrabromo-1,9-dihydro-
Fórmula InChI InChI=1S/C16H6Br4/c17-11-5-13(19)9-3-4-10-14(20)6-12(18)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10/h1-6H
SMILES C1=CC2=C3C(=C(C=C2Br)Br)C=CC4=C(C=C(C1=C43)Br)Br
Nombre IUPAC 1,3,6,8-tetrabromopireno
Peso molecular (g/mol) 517.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.7203