Learn More
1,3,6,8-tetrabromocarbazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,6,8-Tetrabromocarbazole |
| CAS | 55119-09-0 |
| Fórmula molecular | C12H5Br4N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3,6,8-Tetrabromo-9H-carbazole, NSC 88024 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H5Br4N/c13-5-1-7-8-2-6(14)4-10(16)12(8)17-11(7)9(15)3-5/h1-4,17H |
| SMILES | C1=C(C=C(C2=C1C3=C(C(=CC(=C3)Br)Br)N2)Br)Br |
| Nombre IUPAC | 1,3,6,8-tetrabromo-9H-carbazol |
| Peso molecular (g/mol) | 482.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 478.7155 |