Learn More
1,3,5-tritiano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Trithiane |
| CAS | 291-21-4 |
| Fórmula molecular | C3 H6 S3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | s-Trithiane, 1,3,5-Trithiacyclohexane, NSC 1937, Thioform, Thioformaldehyde Trimer, Trimethylene Trisulfide, Trithioformaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2 |
| SMILES | C1SCSCS1 |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-tritiano |
| Peso molecular (g/mol) | 138.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.9632 |