Learn More
1,3,5-Tritiano, Thermo Scientific™
Código de producto. 16534194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16534194 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 16534194 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140521000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 291-21-4 | C3H6S3 | 138.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trithiane
CAS 291-21-4
Punto de fusión 214.0°C to 215.0°C
Fórmula molecular C3H6S3
Cantidad 100 g
Beilstein 19, 382
Fieser 03,329; 04,564
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble.
Clave InChI LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1SCSCS1
Nombre IUPAC 1,3,5-tritiano
Peso molecular (g/mol) 138.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.27