Learn More
1,3,5-tris(bromometil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Tris(Bromomethyl)Benzene |
| CAS | 18226-42-1 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Br3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,3,5-Tri(Bromomethyl)Benzene, 2,4,6-Tri(Bromomethyl)Benzene, Tribromomesitylene, α,α',α''-Tribromomesitylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9Br3/c10-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-12/h1-3H,4-6H2 |
| SMILES | BrCc1cc(CBr)cc(CBr)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-tris(bromometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 356.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.825 |