Learn More
1,3,5-Tris(4-bromofenil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487797 1 g 1 g
15497797 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37636.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7511-49-1 | C24H15Br3 | 543.096 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7511-49-1
Fórmula molecular C24H15Br3
Peso molecular (g/mol) 543.096
Número MDL MFCD00362911
Clave InChI HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-tris 4-bromophenyl benzene, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl-1,1':3',1-terphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl, 4'-bromo-3,5-bis 4-bromophenyl-1,1'-biphenyl, acmc-209ox3, ksc496e7d, 1,3,5-tris p-bromophenyl benzene, 1,3,5-tri 4-bromophenyl benzene, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl-1,1'
PubChem CID 232761
Nombre IUPAC 1,3,5-tris(4-bromofenil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C3)Br)C4=CC=C(C=C4)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Punto de fusión 261°C to 265°C
Color Marrón a Amarillo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene