Learn More
1,3,5-Tris(4-aminofenil)benceno, TRC
Código de producto. 30240547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240547 500 mg 500 miligramos
30240839 50 mg 50 miligramos
30240694 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT875008500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118727-34-7
Fórmula molecular C24H21N3
Peso molecular (g/mol) 351.44
Nombre IUPAC 4-[3,5-bis(4-aminofenil)fenil]anilina
SMILES Nc1ccc(cc1)c2cc(cc(c2)c3ccc(N)cc3)c4ccc(N)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H21N3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H,25-27H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1735