Learn More
1,3,5-Tris(4-aminofenoxi)benceno, TRC
Código de producto. 30455880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455880 500 mg -
30451731 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT875005500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102852-92-6
Fórmula molecular C24H21N3O3
Peso molecular (g/mol) 399.44
Sinónimo 4,4',4' '-[1,3,5-Benzenetriyltris(oxy)]trisbenzenamine, 1,3,5-Tris(p-aminophenoxy)benzene, 135TAPOB
Nombre IUPAC 4-[3,5-bis(4-aminofenoxi)fenoxi]anilina
SMILES Nc1ccc(Oc2cc(Oc3ccc(N)cc3)cc(Oc4ccc(N)cc4)c2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tris(4-aminophenoxy)benzene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H21N3O3/c25-16-1-7-19(8-2-16)28-22-13-23(29-20-9-3-17(26)4-10-20)15-24(14-22)30-21-11-5-18(27)6-12-21/h1-15H,25-27H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1583