Learn More
1,3,5-Tris(4-aminofenoxi)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Tris(4-aminophenoxy)benzene |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21N3O3/c25-16-1-7-19(8-2-16)28-22-13-23(29-20-9-3-17(26)4-10-20)15-24(14-22)30-21-11-5-18(27)6-12-21/h1-15H,25-27H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.1583 |