Learn More
Ácido 1,3,5-tris(2-hidroxietil)cianúrico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349739 250 g 250 g
11339739 50 g 50 g
11329739 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21697.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 839-90-7 | C9H15N3O6 | 261.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 839-90-7
Fórmula molecular C9H15N3O6
Peso molecular (g/mol) 261.23
Número MDL MFCD00003549
Clave InChI BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl cyanuric acid, theic, tris 2-hydroxyethyl isocyanurate, tris hydroxyethyl cyanurate, tris 2-hydroxyethyl cyanurate, tris hydroxyethyl isocyanurate, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, unii-n7w2mh0p2m
PubChem CID 13286
SMILES OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid
Punto de fusión 136°C to 140°C
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC 1,3,5-tris(2-hidroxietil)-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.24
Porcentaje de pureza 97%