Learn More
1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil) isocianurato, TRC
Código de producto. 30452217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452217 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30452217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79895010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
CAS 52434-90-9
Fórmula molecular C12 H15 Br6 N3 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-2,4,6-trioxohexahydrotriazine, AFR 1002, EB 70, FC 140R, FCP 660, FCP 660CN, FR 930, Fire Cut P 660, Fire Cut P 660CN, M 2937, Pyroguard SR 750, TAIC 6B, TBC, TBC (fireproofing agent), Tri(2,3-dibromopropyl) isocyanurate, Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15Br6N3O3/c13-1-7(16)4-19-10(22)20(5-8(17)2-14)12(24)21(11(19)23)6-9(18)3-15/h7-9H,1-6H2
SMILES BrCC(Br)CN1C(=O)N(CC(Br)CBr)C(=O)N(CC(Br)CBr)C1=O
Nombre IUPAC 1,3,5-tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
Peso molecular (g/mol) 728.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 722.6214