Learn More
1,3,5-Tris(10-bromoantraceno-9-il)benceno, TRC
Código de producto. 30453454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453454 10 mg 10 miligramos
30450982 50 mg 50 miligramos
30450969 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88650810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 813461-34-6
Fórmula molecular C48H27Br3
Peso molecular (g/mol) 843.44
Sinónimo 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris[10-bromo-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[10-bromoanthracene]
Nombre IUPAC 9-[3,5-bis(10-bromoantraceno-9-il)fenilo]-10-bromoantraceno
SMILES Brc1c2ccccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5c(Br)c6ccccc46)c7c8ccccc8c(Br)c9ccccc79)c%10ccccc1%10
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tris(10-bromoanthracen-9-yl)benzene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H27Br3/c49-46-37-19-7-1-13-31(37)43(32-14-2-8-20-38(32)46)28-25-29(44-33-15-3-9-21-39(33)47(50)40-22-10-4-16-34(40)44)27-30(26-28)45-35-17-5-11-23-41(35)48(51)42-24-12-6-18-36(42)45/h1-27H
Formula Weight (peso de la fórmula) 839.9663