Learn More
1,3,5-Tris(10-bromoantraceno-9-il)benceno, TRC
Código de producto. 30450982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450982 50 mg 50 miligramos
30453454 10 mg 10 miligramos
30450969 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450982 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88650850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 813461-34-6
Fórmula molecular C48H27Br3
Peso molecular (g/mol) 843.44
Sinónimo 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris[10-bromo-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[10-bromoanthracene]
Nombre IUPAC 9-[3,5-bis(10-bromoantraceno-9-il)fenilo]-10-bromoantraceno
SMILES Brc1c2ccccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5c(Br)c6ccccc46)c7c8ccccc8c(Br)c9ccccc79)c%10ccccc1%10
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tris(10-bromoanthracen-9-yl)benzene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H27Br3/c49-46-37-19-7-1-13-31(37)43(32-14-2-8-20-38(32)46)28-25-29(44-33-15-3-9-21-39(33)47(50)40-22-10-4-16-34(40)44)27-30(26-28)45-35-17-5-11-23-41(35)48(51)42-24-12-6-18-36(42)45/h1-27H
Formula Weight (peso de la fórmula) 839.9663