Learn More
1,3,5-trifenilbenceno-d18, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Triphenylbenzene-D18 |
| CAS | 2838958-26-0 |
| Fórmula molecular | C24 D18 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 5'-(Phenyl-d5)-1,1':3',1''-terphenyl-2,2',2'',3,3'',4,4',4'',5,5'',6,6',6''-d13, perdeuterated 1,3,5-Triphenylbenzene, 1,3,5-Triphenylbenzene-d18, 1,3,5-Triphenylbenzene-D18, 3,5-Di(phenyl-d5)-1,1'-biphenyl-2,2',3',4,4',5',6,6'-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C24H18/c1-4-10-19(11-5-1)22-16-23(20-12-6-2-7-13-20)18-24(17-22)21-14-8-3-9-15-21/h1-18 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D,15 D,16 D,17 D,18 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c([2 H])c(c([2 H])c(c2[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H])c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,4,6-trideuterio-3,5-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)fenil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 324.5106 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.2538 g/mol |
| Mostrar más |