Learn More
1,3,5-trioxano, TRC
Código de producto. 30449956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449956 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30449956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT805550250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trioxane
CAS 110-88-3
Fórmula molecular C3 H6 O3
Cantidad 250 g
Sinónimo 1,3,5-Trioxane, Trioxane (6CI,7CI), s-Trioxane (8CI), Formaldehyde','trimer, NSC 26347, T 0505, Triformol, Trioxan, Trioxymethylene, sym-Trioxane
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
SMILES C1OCOCO1
Nombre IUPAC 1,3,5-trioxano
Peso molecular (g/mol) 90.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0317