Learn More
1,3,5-trioxano 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Trioxane |
| CAS | 110-88-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,3,5-Trioxane |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C3 H6 O3 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1,3,5-Trioxane, Trioxane (6CI,7CI), s-Trioxane (8CI), Formaldehyde, trimer, NSC 26347, T 0505, Triformol, Trioxan, Trioxymethylene, sym-Trioxane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2 |
| SMILES | C1OCOCO1 |
| Mostrar más |