Learn More
1,3,5-trimetilhexahidro-1,3,5-triazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine |
| CAS | 108-74-7 |
| Fórmula molecular | C6 H15 N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Hexahydro-1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazine, 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-triazacyclohexane, 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-triazinane, 1,3,5-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-Trimethylhexahydro-s-triazine, 1,3,5-Trimethylhexahydrotriazine, 1,3,5-Trimethyltrimethylenetriamine, F 7771, Hexahydro-1,3,5-trimethyl-s-triazine, N,N',N''-Trimethyl-1,3,5-triazacyclohexane, NSC 166326 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N3/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CN1CN(C)CN(C)C1 |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-trimetil-1,3,5-triazinano |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.1266 |