Learn More
1,3,5-trimetilbenceno-2,4,6-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Trimethylbenzene-2,4,6-d3 |
| CAS | 38574-14-0 |
| Fórmula molecular | C9 D3 H9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzene-1,3,5-d3, 2,4,6-trimethyl- (9CI, ACI), 2,4,6-Trimethylbenzene-1,3,5-d3 (ACI), 2,4,6-Trideutero-1,3,5-trimethylbenzene, Mesitylene-d3, 1,3,5-Trimethylbenzene-d3, 1,3,5-Trimethylbenzene-2,4,6-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3/i4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c(C)c([2H])c(C)c([2H])c1C |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-trideuterio-2,4,6-trimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 123.2101 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.1127 |