Learn More
1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencil)benceno, TRC
Código de producto. 30456888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30456888 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30456888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79762510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plastic additive 10
CAS 1709-70-2
Fórmula molecular C54 H78 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 4,4',4''-[(2,4,6-Trimethyl-1,3,5-benzenetriyl)tris(methylene)]tris[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, α,α',α''-(2,4,6-Trimethyl-s-phenenyl)tris[2,6-di-tert-butyl-p-cresol, α,α',α''-(Trimethyl-s-phenenyl)tris[2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 1,3,5-Dimethyl-2,4,6-tris(3,5-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tri(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxytolyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)benzene, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethyl)-2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-Trismethyl-2,4,6-tris(3,5-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 2,4,6-Bis(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)mesitylene, 2,4,6-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)mesitylene, 2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene, 2,4,6-Tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-Tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)mesitylene, 3,3',3'',5,5',5''-Hexa-tert-butyl-α,α',α''-(mesitylene-2,4,6-triyl)tri-p-cresol, ADK Stab A 330, ADK Stab AO 330, AO 330, AO 40, Agidol 40, Alvinox 100, Anox 330, Anox 330TDS, Antioxidant 1330, Antioxidant 330, Antioxidant 40, Ethanox 300, Ethanox 330, Ethyl 330, Ethyl Antioxidant 330, Good-rite 1330, IR 1330, Ionox 330, Irg 1330, Irganox 1330, Irganox 330, Mark AO 330, NSC 85846, Seenox 326M, Yoshinox 1330, Plastic additive 10
Fórmula InChI InChI=1S/C54H78O3/c1-31-37(22-34-25-40(49(4,5)6)46(55)41(26-34)50(7,8)9)32(2)39(24-36-29-44(53(16,17)18)48(57)45(30-36)54(19,20)21)33(3)38(31)23-35-27-42(51(10,11)12)47(56)43(28-35)52(13,14)15/h25-30,55-57H,22-24H2,1-21H3
SMILES Cc1c(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c1Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 4-[[3,5-bis[(3,5-diterbutil-4-hidroxifenil)metil]-2,4,6-trimetilfenil]metil]-2,6-diterbutilfenol
Peso molecular (g/mol) 775.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 774.5951