Learn More
Ácido 1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30341922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341922 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30341922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB53526850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid
CAS 1125-29-7
Fórmula molecular C7 H10 N2 O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O2/c1-4-6(7(10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3,(H,10,11)
SMILES Cc1nn(C)c(C)c1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1,3,5-trimetilpirazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 154.167
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.074