Learn More
Ácido 1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-carboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1125-29-7 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-4-6(7(10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1nn(C)c(C)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 1,3,5-trimetilpirazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 154.167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.074 |