Learn More
Ácido 1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10716295
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10716295 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10436462 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10262682 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10716295 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC14701EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 1125-29-7
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00159648
Clave InChI NOIOGQJFLIPRBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl, akos pao-0337, rarechem al be 0403, art-chem-bb b006363, cambridge id 5264152, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 736514
Nombre IUPAC ácido 1,3,5-trimetilpirazol-4-carboxílico
SMILES CN1N=C(C)C(C(O)=O)=C1C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%