Learn More
Ácido 1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10436462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10436462 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10262682 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10716295 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10436462 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC14701CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1125-29-7
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00159648
Clave InChI NOIOGQJFLIPRBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl, akos pao-0337, rarechem al be 0403, art-chem-bb b006363, cambridge id 5264152, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 736514
Nombre IUPAC ácido 1,3,5-trimetilpirazol-4-carboxílico
SMILES CN1N=C(C)C(C(O)=O)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%