Learn More
1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439340 1 g 1 g
11449340 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439340 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50225.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2644-93-1 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-carboxaldehído se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2644-93-1
Fórmula molecular C7H10N2O
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00159623
Clave InChI HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
PubChem CID 736515
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetilpirazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 80°C to 83°C
Punto de ebullición 132°C (12 mmHg)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%