Learn More
Éster de pinacol de ácido 1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448245 250 mg 250 miligramos
15438245 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32930.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 844891-04-9 | C12H21BN2O2 | 236.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 844891-04-9
Fórmula molecular C12H21BN2O2
Peso molecular (g/mol) 236.12
Número MDL MFCD06659062
Clave InChI IZNGYNMIIVJWSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1,3,5-trimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pubchem19369, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic pinacol ester, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 2795311
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol
SMILES CN1N=C(C)C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.12
Porcentaje de pureza 95%