Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10151022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10151022 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10324672 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10151022 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD11242DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 28466-21-9
Fórmula molecular C6H11N3
Peso molecular (g/mol) 125.175
Número MDL MFCD00052883
Clave InChI SSDGMKHZMNTWLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3,5-trimethylpyrazole, trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, pyrazole, 4-amino-1,3,5-trimethyl, 4-amino-1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, trimethylpyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-amine, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-ylamine
PubChem CID 161603
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetilpirazol-4-amina
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.17
Porcentaje de pureza 97%