Learn More
1,3,5-trimetil-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropil)ciclotrisiloxano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane |
| CAS | 2374-14-3 |
| Fórmula molecular | C12H21F9O3Si3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21F9O3Si3/c1-25(7-4-10(13,14)15)22-26(2,8-5-11(16,17)18)24-27(3,23-25)9-6-12(19,20)21/h4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | C[Si]1(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O1 |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trimetil-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropil)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinano |
| Peso molecular (g/mol) | 468.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.0655 |