Learn More
1,3,5-Trimetil-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropil)ciclotrisiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319325 5 g 5 g
11329325 25 g 25 g
11339325 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319325 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16680.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2374-14-3 | C12H21F9O3Si3 | 468.538 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2374-14-3
Fórmula molecular C12H21F9O3Si3
Peso molecular (g/mol) 468.538
Número MDL MFCD00054667
Clave InChI URZHQOCYXDNFGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicone fluid, fluorosilicone trimer, 1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl methyl cyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl, fluorosilicone cyclic trimer, b071 cut ii, 3,3,3-trifluoropropyl methylcyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 3,3,3-trifluoropropyl methylsiloxane cyclic trimer
PubChem CID 75410
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropil)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinano
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O1)(C)CCC(F)(F)F)(C)CCC(F)(F)F)CCC(F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 135°C (22mmHg)
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane
Punto de fusión 34°C to 36°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1809096
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.54
Porcentaje de pureza 97%
Densidad 1.24