Learn More
1,3,5-Trimetoxibenceno, TRC
Código de producto. 30007285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007285 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30007285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7961201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trimethoxybenzene
CAS 621-23-8
Fórmula molecular C9 H12 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3,5-Trimethoxybenzene, Benzene, 1,3,5-trimethoxy- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,3,5-Trimethoxybenzene (ACI), 2,4,6-Trimethoxybenzene, NSC 90060, Phloroglucinol trimethyl ether, sym-Trimethoxybenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(OC)cc(OC)c1
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 168.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0786