Learn More
1,3,5-trimetoxibenceno, Mikromol™
Descripción
1,3,5-trimetoxibenceno, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Trimethoxybenzene |
| CAS | 621-23-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,3,5-Trimethoxybenzene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H12 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,3,5-Trimethoxybenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | COc1cc(OC)cc(OC)c1 |
| Mostrar más |