Learn More
1,3,5-trimetoxibenceno, Mikromol™
Código de producto. 30051577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051577 100 mg 100 miligramos
30051933 25 mg 25 miligramos
30458585 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051577 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0066.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3,5-trimetoxibenceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trimethoxybenzene
CAS 621-23-8
Nombres de analitos o componentes 1,3,5-Trimethoxybenzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,3,5-Trimethoxybenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(OC)cc(OC)c1
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 168.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0786 g/mol