Learn More
1,3,5-Trimetoxi-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488703 100 g 100 g
11468703 5 g 5 g
11478703 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488703 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10473.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14227-18-0 | C9H11NO5 | 213.189 g/mol
2,4,6-Trimethoxynitrobenzene is used as a chemicals, pharmaceutical intermediate, chemical research, application intermediate, pharmaceutical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-trimetoxinitrobenceno se utiliza como productos químicos, intermedios farmacéuticos, investigación química, intermedios de aplicación, reactivos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Desecar a temperatura ambiente. Incompatabile a agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14227-18-0
Fórmula molecular C9H11NO5
Peso molecular (g/mol) 213.189
Número MDL MFCD00016992
Clave InChI VWYAWLZEMLQGJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518903
Nombre IUPAC 1,3,5-trimethoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)[N+](=O)[O-])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene
Punto de fusión 150°C to 153°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2277262
Sinónimo 2,4,6-trimethoxynitrobenzene, 1-nitro-2,4,6-trimethoxybenzene, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-nitro, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro, acmc-20ap5l, maybridge1_001624, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro-benzene, #
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.19
Porcentaje de pureza 98%