Learn More
1,3,5-trimetoxi-2-metilbenceno, TRC
Código de producto. 30452191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452191 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30452191 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT896165500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzene
CAS 14107-97-2
Fórmula molecular C10H14O3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O3/c1-7-9(12-3)5-8(11-2)6-10(7)13-4/h5-6H,1-4H3
SMILES COc1cc(OC)c(C)c(OC)c1
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetoxi-2-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 182.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0943